Documentos Principais
AB6020
Sigma-Aldrich
Anti-MAP4 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
microtubule-associated protein 4, cdc kinase, MAP-4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, horse, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP4(4134)
Descrição geral
Microtubule-associated protein 4 (MAP4) is a ubiquitous non-neuronal microtubule-associated protein. This protein binds, polymerizes, and stabilizes microtubules and is thought to regulate microtubule dynamics during the cell cycle. p34cdc2 kinase phosphorylation of MAP4 appears to regulate the control of microtubule reorganization at mitosis (Ookata, 1997).
Especificidade
Antibody recognizes the C-terminus of MAP4.
Imunogênio
KLH-conjugated peptide corresponding to the C-terminus of human MAP4.
Aplicação
This Anti-MAP4 Antibody is validated for use in WB, IC for the detection of MAP4.
Western blot (SNAP ID) Analysis: 0.5 µg/mL from a previous lot detected MAP4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected MAP4 in HeLa, NIH/3T3, and A431 cells.
Qualidade
Evaluated by Western blot in HeLa cell lysate.
Western blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected MAP4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
~ 220 kDa
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1