AB2984
Anti-Integrin beta-3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta-3, platelet glycoprotein IIIa, CD61 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, pig
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitaiton Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated integrin beta-3 from U251 RIPA lysate.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected integrin beta-3 in 10 µg of U251 cell lysate.
Descrição-alvo
Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U251 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1