MAB2637
Anti-Integrin beta-3 (CD61) Antibody, clone HMb3-1
clone HMb3-1, from hamster(Armenian)
Sinônimo(s):
CD61 antigen, Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta chain, beta 3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), platelet glycoprotein IIIa, GPIIIa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HMb3-1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itgb3(16416)
Descrição geral
Platelet membrane glycoprotein Integrin beta3 or CD61 (GP IIIa) forms a Ca2+-dependent heterodimer complex with GP IIb. The GP IIb-IIIa complex constitutes the fibrinogen and fibronectin receptor on stimulated platelets.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.1-1 µg/mL of the antibody detected Integrin beta-3 on mouse bone marrow-derived cells
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Mouse bone marrow-derived cells
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1