AB2215
Anti-Interferon-β Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-IFB, Anti-IFF, Anti-IFN-beta, Anti-IFNB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ifnb1(15977)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot (1:500) The antibody reacts with a 19kDa band coresponding to Mu-IFN-beta. Protocol below:
1. Put protein (approx 50ng) in blocking solution for 30-60 min RT
2. Add Primary antibody (1:500) to blocking solution
3. Agitate membrane for 60 min, RT
4. Wash 3X for 5min each with PBS-Tween
5. Add secondary antibody (1:1000) after diluting in PBS-Tween
6. Gentle agitation for 60min.
7. Wash 3X for 5min each with PBS-Tween
8. Develop with reaction kit of choice
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Embalagem
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1