OP40
Anti-Pan-Ras (Ab-3) Mouse mAb (RAS 10)
liquid, clone RAS 10, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RAS 10, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRAS(3845)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry (2.5 g/ml)
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (0.1-3 g/ml, chemiluminescent and colorimetric, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 g/sample)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, saponin pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
Nota de análise
SW480 or Y1 cells or breast carcinoma tissue
Outras notas
Sidransky, D., et al. 1992. Science256, 102.
Hamer, P.J., et al. 1990. Hybridoma9, 573.
Bos, J.L. 1989. Cancer Res.49, 4682.
Furth, M. E., et al. 1987. Oncogene1, 47.
Kraus, M.H., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 5384.
Shimizu, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 2112.
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1