ABC1442
Anti-KRAS Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
GTPase KRas, isoform 2A, c-K-ras, isoform 2A, K-Ras4A, c-Ki-ras, isoform 2A, K-Ras 2, isoform 2A, Ki-Ras, isoform 2A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-K-Ras4A Antibody, Isoform-specific, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRAS(3845)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the presence of K-Ras4A in total Ras immunoprecipitates from colorectal carcinoma (HCT116, HT29, and CaCo-2) and T24 urothelial carcinoma cell lysates using a pan-Ras mAb (Cat. No. OP40), clone RAS 10 (Tsai, F.D., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(3):779-784).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected exogenously expressed K-Ras4A GFP fusion protein in 20 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1