MABS194
Anti-c-K-Ras Antibody, clone 234-4.2
clone 234-4.2, from mouse
Sinônimo(s):
GTPase Kras, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
234-4.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (immunogen homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRAS(3845)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-K-Ras in primary human
lymphoid leukemia cell lysates, and in normal and HA-dynamin K44A mutant HeLa cell lysates (Omerovic, J., et al. (2008). Oncogene. 27(19):2754-2762.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-K-Ras in non-small cell lung cancer cells (Volm, M., et al. (2002). Clin Cancer Res. 8(6):1843-1848.).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected c-K-Ras in 10 µg of SW-480 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
SW-480 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1