Documentos Principais
8.57000
Sigma-Aldrich
Activator solution for DNA Synthesis
0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem®
Sinônimo(s):
0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
97 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solution
temperatura de autoignição
524 °C (Acetonitrile)
Lim. expl.
3.0-17 % (v/v) Acetonitrile)
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
p.e.
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
temperatura de transição
flash point 2 °C (Acetonitrile)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Deblock Reagent
  • 857000.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857000.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857000.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - (Acetonitrile)