Documentos Principais
8.57001
Sigma-Aldrich
Activator Reagent for DNA Synthesis
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
Sinônimo(s):
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Activator Reagent
  • 857001.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857001.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - (Acetonitrile)