Documentos Principais
8.57005
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 for DNA Synthesis
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v), Novabiochem®
Sinônimo(s):
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v) , Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857005.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.4 °C