Documentos Principais
8.57006
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 for DNA Synthesis
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
Sinônimo(s):
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
temperatura de transição
flash point 10.0 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857006.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish).
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10.0 °C