Documentos Principais
LR40000-HH
Sigma-Aldrich
Cap 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Nota de preparo
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)