Documentos Principais
8.02193
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt, di-Sodium benzene-1,3-disulfonate
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,3-(SO3Na)2
Número CAS:
Peso molecular:
282.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
212-606-4
Formulário
solid
pH
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
solubilidade
663 g/L
densidade volumétrica
860 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1