Key Documents
8.01811
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl cyanide, Phenylacetonitrile, α-Tolunitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
205-410-5
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
590 °C
potência
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
66 °C/1013 hPa
pf
-24 °C
temperatura de transição
flash point 102 °C
solubilidade
0.1 g/L
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
chave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup