Documentos Principais
486965
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-(cyano-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Phenyl(acetonitrile-1-13C)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH213CN
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
233-234 °C (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.024 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N#[13C]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i7+1
chave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)