665444
6-Amino-1,3-dipropyluracil
97%
Sinônimo(s):
6-Amino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Ensaio
97%
forma
solid
pf
134-139 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1C(N)=CC(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-3-5-12-8(11)7-9(14)13(6-4-2)10(12)15/h7H,3-6,11H2,1-2H3
chave InChI
WWYIZMBRAYKRFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3