12608
Benzyl cyanide
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzyl nitrile, Phenylacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.520-1.526
n20/D 1.523 (lit.)
pb
233-234 °C (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
chave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?