Key Documents
1.15552
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 WR F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 10 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Glass plates 20 x 10 cm
Ligação
Replaces: 15552-6; 15552
Nota de análise
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm