Key Documents
8.01553
Sigma-Aldrich
Butyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Butyl 2,3-epoxypropyl ether, Glycidol butyl ether, Butyl glycidyl ether, BGE, 1,2-Epoxy-3-butoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
219-376-4
pressão de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
215 °C
potência
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
2520 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
163-165 °C/1013 mbar
temperatura de transição
flash point 43 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.915
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup