Documentos Principais
666122-M
Millipore
Ureia
Molecular Biology Grade, End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.25
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9867
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
End product of the urea cycle (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm). A topical keratolytic agent.
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7