654205-M
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli, rhTNF-α, rh-Cachectin, Tumor Necrosis Factor-α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
descrição
RTECS - MT6435000
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
solubilidade
distilled water: 0.1—1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Tsuchida, H., et al. 1995. J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994. Exp. Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993. FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H. 1991. J. Biol. Chem.266, 7313.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3