572635
SU6656
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Src family kinase inhibitor.
Sinônimo(s):
SU6656
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
burnt orange
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N(C)C)c1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C\c3[nH]c4c(c3)CCCC4
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10+
chave InChI
LOGJQOUIVKBFGH-MHWRWJLKSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Outras notas
Blake, R.A., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 9018.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3