557368
Rotenone
≥98% (HPLC), solid, NADH-CoQ reductase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Rotenone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rotenone, A mitochondrial toxin and a potent, reversible, and competitive inhibitor of complex I (NADH-CoQ reductase) of the respiratory chain.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14 8271
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]2[C@H](c5c(cc(c(c5)OC)OC)OC2)C(=O)c3c1c4c(cc3)O[C@H](C4)C(=C)C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
chave InChI
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NADH-CoQ reductase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Higgins, D.S., Jr. and Greenamyre, J.T. 1996. J. Neurosci. 16, 3807.
Cunningham, M.L., et al. 1995. Cancer Lett. 95, 93.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3