5.09306
Late Endosome Trafficking Inhibitor, EGA
Sinônimo(s):
Late Endosome Trafficking Inhibitor, EGA, 4-Bromobenzaldehyde-N-(2,6-dimethylphenyl)semicarbazone, ( E)-2-(4-Bromobenzylidene)-N-(2,6-dimethylphenyl)hydrazinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥93% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
host-membrane trafficking
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3