S8822
SB-525334
≥98% (HPLC), solid, ALK5 inhibitor
Sinônimo(s):
6-[2-tert-Butyl-5-(6-methyl-pyridin-2-yl)-1H-imidazol-4-yl]-quinoxaline
About This Item
product name
SB-525334, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(n1)-c2[nH]c(nc2-c3ccc4nccnc4c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H21N5/c1-13-6-5-7-16(24-13)19-18(25-20(26-19)21(2,3)4)14-8-9-15-17(12-14)23-11-10-22-15/h5-12H,1-4H3,(H,25,26)
chave InChI
DKPQHFZUICCZHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves