474788
MG-132
≥95% (HPLC), liquid, proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution MG-132 in EtOH, ≥95% by HPLC, Proteasome Inhibitor XI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MG-132 in EtOH, ≥95% by HPLC, InSolution, ≥95%, reversible proteasome inhibitor
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
IKK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.