239785
Cyclophosphamide Monohydrate
≥98% (HPLC), solid, anti-neoplastic agent, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Cyclophosphamide Monohydrate, N,N- bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA, N,N-bis(2-Chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine-2-oxide Monohydrate, CPA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cyclophosphamide Monohydrate, A widely used anti-neoplastic agent that also displays immunosuppressant properties.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 747
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 30 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P]1(=O)(NCCCO1)N(CCCl)CCCl.O
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
chave InChI
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fas/Fas ligand pathway
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lee, J.H., et al. 1997. Korean J. Med. Sci. 12, 185.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3