C7397
Cyclophosphamide monohydrate
ISOPAC®
Sinônimo(s):
2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Cytoxan
Ensaio
97.0-103.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
49-51 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
chave InChI
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Atenção
Reconstituição
Informações legais
ISOPAC de
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance