C0768
Cyclophosphamide monohydrate
bulk package
Sinônimo(s):
2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Cytoxan
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97.0-103.0% (HPLC)
forma
powder
pf
49-51 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
chave InChI
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALDH1A1(216) , ALDH1B1(219)
Descrição geral
Aplicação
- to test its antitumor effect on TC-1 tumor cells
- as a component of multidrug solution for isolation of resistant human burkitt lymphoma cell line
- in testing antitumor immunity in mouse tumor cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.