Documentos Principais
218710
Sigma-Aldrich
Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA
The Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA, also referenced under CAS 934358-00-6, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Casein Kinase II Inhibitor III, TBCA, (E)-3-(2,3,4,5-Tetrabromophenyl)acrylic acid, CKII Inhibitor, TBCA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4Br4O2
Número CAS:
Peso molecular:
463.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
potência
110 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(c(cc(c1Br)\C=C\C(=O)O)Br)Br
InChI
1S/C9H4Br4O2/c10-5-3-4(1-2-6(14)15)7(11)9(13)8(5)12/h1-3H,(H,14,15)/b2-1+
chave InChI
SVJQCVOKYJWUBC-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
A cell-permeable tetrabrominated cinnamic acid compound that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of Casein Kinase II (IC50 = 110 nM, Ki = 77 nM) with greater selectivity than TBB (Cat. Nos. 218697 and 218708) against a panel of 28 commonly studied kinases. Shown to efficiently induces apoptosis in Jurkat cells (DC50 = 7.7 µM). Also available as a 25 mM solution in DMSO (Cat. No. 218861).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 77 nM against Casein Kinase II
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Outras notas
Pagano, M.A., et al. 2006. Chembiochem8, 129
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2