Documentos Principais
806897
Sigma-Aldrich
ND3/He(RG) Gas Mixture
ratio (1:49), 99 atom % D
About This Item
Código UNSPSC:
12352002
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
gas
composição
ratio (1:49)
Categorias relacionadas
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)