528108
PI 3-Kγ Inhibitor II
The PI 3-Kγ Inhibitor II, also referenced under CAS 648449-76-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PI 3-Kγ Inhibitor II, 5-(2,2-Difluoro-benzo[1,3]dioxol-5-ylmethylene)-thiazolidine-2,4-dione, PI 3-K Inhibitor II
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
potência
180 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1(Oc2c(ccc(c2)\C=C3\SC(=O)NC\3=O)O1)F
InChI
1S/C11H5F2NO4S/c12-11(13)17-6-2-1-5(3-7(6)18-11)4-8-9(15)14-10(16)19-8/h1-4H,(H,14,15,16)/b8-4+
chave InChI
SRLVNYDXMUGOFI-XBXARRHUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PI 3-Kγ
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3