MAB4306
Anti-Human Leukemia Inhibitory Factor Antibody, clone 4F7.2
clone 4F7.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
hLIF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F7.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIF(3976)
Descrição geral
Aplicação
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
forma física
Nota de análise
Jurkat whole cell lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2