Documentos Principais
MAB8566
Sigma-Aldrich
Anti-Poliovirus Blend Antibody, clones 583-G8-G2-A4, 591-B1-H7-D1, and 613-F1-B5-E5
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
583-G8-G2-A4, monoclonal
591-B1-H7-D1, monoclonal
613-F1-B5-E5, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
Especificidade
Reacts with the Poliovirus 1, 2 and 3.
Aplicação
Detect Poliovirus Blend using this Anti-Poliovirus Blend Antibody, clones 583-G8-G2-A4, 591-B1-H7-D1 & 613-F1-B5-E5 validated for use in IF.
IFA at 1:100-1:400.
Dilute with buffer pH 7.5-8.0 to desired working volume.
Final working dilutions must be determined by end user.
SUGGESTED IFA PROTOCOL:
Substrate slides:
1. Scrape and spot cells onto microscope slide wells.
2. Air dry.
3. Fix in cold acetone for 10 minutes at +4°C.
Stain:
1. Add 15 μl diluted polio antibody.
2. Incubate at +37°C for 30 minutes in a humid chamber.
3. Rinse in PBS for 5 minutes; repeat with fresh PBS.
4. Add 15 μl diluted labeled antibody.
5. Repeat steps 2 and 3.
6. Mount with buffered glycerol.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in convenient undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1