Documentos Principais
Z177598
Sigma-Aldrich
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 18 in. I.D.
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
cellulose membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H14632-0018
Parâmetros
90 mL/min speed
Diâmetro
18 in.
tamanho de poro
3 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
  • Wet burst strength is greater than 68 KPa
  • Weight: 100 g per square meter
  • Thickness: 0.30 mm
  • Flow rate: 90 mL/min
  • Particle retention is 3 microns
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)