Documentos Principais
1.94608
Supelco
Isoamyl alcohol
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718835
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
grau
ACS reagent
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
644 °F
Lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany