Documentos Principais
1.93259
Supelco
Tiocianato de amônio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ammonium thiocyanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
76.12
Número MDL:
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
chave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93259.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1