1.04317
Ágar de soja tríptica - meio de cultura desidratado
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Sinônimo(s):
TSA, Ágar CASO, Ágar Triptona-Soja, Ágar de digestão da caseína de soja
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
ISO
JP
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA BAM
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3