Documentos Principais
1.93225
Supelco
Nitrato de potássio
Sinônimo(s):
Potassium nitrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KNO3
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
for analytical purposes
linha de produto
EMPARTA®
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93225.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93225.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93225.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1