Documentos Principais
1.93220
Supelco
Sulfato de mercúrio (II)
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Mercury(II) sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HgO4S
Número CAS:
Peso molecular:
296.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93220.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3