Key Documents
1.15348
Supelco
Comprimidos de Kjeldahl
weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
forma
tablet
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
nitrogen
técnica(s)
photometry: suitable
peso
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
(sem adição de Se e Hg) 5 g/comprimido
Tipo: Catalisador livre de mercúrio e selênio Composição:
Na2SO4 47,7%
K2SO4 47,7%
TiO2 2,8%
CuSO4 1,8%
Nota de análise
Aspecto: comprimidos cinza-claros a azul-claros
Teste de aplicação: em conformidade
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
This total nitrogen test kit is faster, safer, more accurate and costs less than the traditional method. The Total Nitrogen Analysis test kit was developed to provide users with a single test method for determining total nitrogen levels in process water and wastewater.