Key Documents
1.10958
Supelco
Kjeldahl tablets
for Wieninger method 5g/tablet
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
forma
tablet
analito(s) específico(s)
nitrogen
técnica(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
solubilidade
200 g/L
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Type: Wieninger catalyst Composition:
Na2SO4 96.5%
CuSO4 1.5%
Se 2.0%
Nota de análise
Appearance: grey tablets
Application test: conforms
Grey colour of the product is caused by raw material and does not affect the application.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ácido sulfúrico for the determination of nitrogen, ≥97.0%
Supelco
84727
Ácido sulfúrico
Ácido bórico ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0394
Ácido bórico