Documentos Principais
1.12146
Sigma-Aldrich
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for tenside tests
Sinônimo(s):
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium laurylsulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
272.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-200-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
densidade volumétrica
330 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
pH (100 g/l, water): 5.5 - 7.5
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum): ≤ 2.0 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2