Key Documents
1.18308
Supelco
Sal sódico de ácido dodecano-1-sulfônico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido dodecano-1-sulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
272.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-200-6
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
densidade volumétrica
330 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2