Documentos Principais
1.10854
Supelco
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Sinônimo(s):
Solução de ácido metanoico, solução de ácido formílico
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido fórmico a 90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Nível de qualidade
Ensaio
90.00-90.15% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
Lim. expl.
10-45.5 % (v/v)
Impurezas
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
p.e.
107 °C/1013 hPa
pf
-9 °C
temperatura de transição
flash point 71 °C
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Determinação quantitativa de alto rendimento de retinoides endógenos em plasma humano usando cromatografia líquida de estágio triplo/espectrometria de massa em tandem.: Esse estudo de Gundersen et al. (2007) apresenta um método para a determinação quantitativa de alto rendimento de retinoides endógenos em plasma humano. A pesquisa utiliza cromatografia líquida de estágio triplo/espectrometria de massa em tandem, destacando a importância do ácido fórmico para aumentar a sensibilidade e a precisão da medição de retinoides (Gundersen et al., 2007).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): 90,00%-90,15%
Ácido acético (CH₃COOH): ≤ 0,050%
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3