Documentos Principais
1.08342
Millipore
D-(+)-glicose
suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.17
Beilstein:
5250278
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
200-075-1
NACRES:
NA.74
Formulário
solid
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
500 °C
potência
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 2.5 kg
pkg of 25 kg
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
83 °C
densidade volumétrica
630 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Descrição geral
A D-(+)-glicose monoidratada, comumente conhecida como glicose ou dextrose, tem diversas aplicações microbiológicas. É usada como fonte de carbono em meios de cultura microbiana para o crescimento e a propagação de uma ampla gama de microrganismos. A glicose é um açúcar simples e uma fonte primária de energia para o metabolismo de células bacterianas. A glicose monoidratada também pode ser usada como suplemento no meio para aumentar o crescimento e a produtividade de microrganismos usados nos processos de fermentação, por exemplo, na produção de antibióticos, ácidos orgânicos e enzimas. Desempenha um papel importante no crescimento diauxico, que se refere ao fenômeno em que as células bacterianas utilizam preferencialmente a glicose como fonte de carbono antes de mudar para outras fontes de energia. Além disso, a glicose é um componente comum em diversas formulações de meios seletivos e diferenciais usadas na identificação e caracterização de microrganismos.
Aplicação
O monoidrato de D-(+)-glicose é comumente usado como ingrediente em muitos meios de cultura microbiana para o crescimento e identificação de bactérias, leveduras e fungos de diversas amostras farmacêuticas, ambientais, de alimentos e bebidas.
Nota de análise
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto da solução (10%; água): passa no teste
Rotação específica (α 20/D; 10%; água; calc. em substância anidra): +52,5-*53,2 °
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Maltose (HPLC): ≤ 0,2%
Água: 8%-10%
Adequação para microbiologia: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
α-D-Glucose anhydrous, 96%
Sigma-Aldrich
158968
α-D-Glucose
Cellulose powder, for column chromatography
Supelco
22183
Cellulose
D-(+)-Glicose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose ≥99.5% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
G7528
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose ACS reagent
Sigma-Aldrich
G5767
D-(+)-Glicose