49159
D-(+)-glicose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Dextrose
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
condição de armazenamento
(Tightly closed)
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in water)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?