Documentos Principais
1.07994
Millipore
Ágar BAT GranuCult®
pkg of 500 g, according to IFU 12, for Alicyclobacillus spp.
Sinônimo(s):
Ágar de Bacillus acidoterrestris, Ágar seletivo para Alicyclobacillus
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
according to IFU 12
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
protect from light (both UV and Sun light)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Alicyclobacillus spp. (spp.)
Descrição geral
O ágar BAT GranuCult® permite o crescimento de Alicyclobacillus spp. Estas são bactérias aeróbicas, gram positivas, formadoras de esporos, com crescimento ótimo em pH baixos e temperaturas altas. Alicyclobacilli são organismos deteriorantes, que afetam especialmente a qualidade de sucos de frutas.
O ágar BAT GranuCult® contém glicose como fonte de carbono e de energia. O extrato de levedura é uma fonte de vitaminas, em especial as do grupo B. O di-hidrogenofosfato de potássio age como sistema tamponante. O pH baixo e a temperatura de incubação alta inibem a contaminação da flora. Esse meio contém muitos elementos-traço que suprem os requisitos específicos de Alicyclobacillus spp., no entanto, o ágar é o agente solidificante, e a força do gel é fraca devido ao pH baixo.
Aplicação
O ágar BAT GranuCult® é indicado para contagem, detecção e identificação de Alicyclobacillus spp. em sucos de frutas, outras bebidas e seus ingredientes, amostras ambientais, incluindo água de processos e outros materiais da área de produção e manipulação de alimentos.
Nota de análise
Aspecto (transparência): ligeiramente turvo a turvo
Aspecto (cor): amarelado
Valor de pH (25 °C): 3,9-4,1
Crescimento (Alicyclobacillus acidocaldarius DSMZ 446): +
Crescimento (Alicyclobacillus acidoterrestris DSMZ 2498): +
Crescimento (Alicyclobacillus cycloheptanicus DSMZ 4006): +
Crescimento (Alicyclobacillus hesperidium DSMZ 12766): +
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Incubação: A. acidocaldarius 72 h; 60 °C aeróbia; outras cepas 72 h; 45 °C.
Referência para ágar de sangue com S. aureus e E. coli (Incubação: 24 h, 35 °C).
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
New IFU Method No.12 for detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. in juice and juice-related products and their ingredients intended for human consumption