Documentos Principais
1.07027
Millipore
Sílica
for High Performance Flash Chromatography
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
Nível de qualidade
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑1430 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 20 - 25 µm
particle size (Malvern) (d50): 35 - 45 µm
particle size (Malvern) (d90): 60.0 - 70.0 µm
Informações legais
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany