Key Documents
1.06733
Supelco
Sodalime
with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
Sinônimo(s):
Sodalime granules; Calcium sodium carbonate; Soda-lime
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
forma
granular
tamanho de partícula
1-2.5 mm
densidade volumétrica
750 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
Aplicação
Sodalime is a mixture of NaOH and CaO. It is used as an excellent drying agent or desiccant in several industries. It is also used as a CO2 absorber.
Nota de análise
Identity: passes test
Absorption capacity for CO₂ (according to NF): ≥ 25 %
Bulk density: about 85
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1